Stampa…
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 386 EUR
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₄S
Peso molecolare: 200.21 g/mol
Punto di fusione: 230…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216488
CAS Number: 5345-27-7