Stampa…
Furosemide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 201 EUR
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemide
Furosemide
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Peso molecolare: 330.74 g/mol
Punto di fusione: 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010549
CAS Number: 54-31-9
EINECS: 200-203-6