Stampa…
5-Amino-2-bromopyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5471-1G OR5471-25G OR5471-5G
APOSOR5471-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5471-1G APOSOR5471-25G APOSOR5471-5G
5-Amino-2-bromopyridine 99%
5-Amino-2-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646116
CAS Number: 13534-97-9