Stampa…
3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR54707-100G OR54707-25G
APOSOR54707-100GEA 288 EUR
APOSOR54707-100G APOSOR54707-25G
3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 235…240 °C
Punto di fusione: 60…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003352
CAS Number: 10203-08-4
UN: 3261
ADR: 8,II