Stampa…
Tridecanoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
OR54705-100G OR54705-25G OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA 274 EUR
APOSOR54705-100G APOSOR54705-25G APOSOR54705-5G
Tridecanoic acid 99%
Tridecanoic acid
Formula: C₁₃H₂₆O₂
Peso molecolare: 214,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002741
CAS Number: 638-53-9