Stampa…
2-Aminopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
OR5470-100G OR5470-25G OR5470-500G
APOSOR5470-100GEA 48.1 EUR
APOSOR5470-100G APOSOR5470-25G APOSOR5470-500G
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di fusione: 118…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006137
CAS Number: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7