2-Methyl-5-isopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₅N Densità: 0,95 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044503 CAS Number: 2051-53-8 |