Stampa…
N-(2-Oxoethyl)phthalimide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(Formylmethyl)phthalimide, Phthalimidoacetaldehyde
OR54675-25G OR54675-5G
APOSOR54675-25GEA 97.4 EUR
APOSOR54675-25G APOSOR54675-5G
N-(2-Oxoethyl)phthalimide 97%
N-(2-Oxoethyl)phthalimide
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,17 g/mol
Punto di fusione: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023080
CAS Number: 2913-97-5