Stampa…
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 80 EUR
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Formula: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Peso molecolare: 187,07 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Densità: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000976
CAS Number: 112-26-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III