4-Iodophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BIO₂ Punto di fusione: 322…326 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01319014 CAS Number: 5122-99-6 |