Stampa…
H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54646-100G OR54646-25G OR54646-5G
APOSOR54646-100GEA 473 EUR
APOSOR54646-100G APOSOR54646-25G APOSOR54646-5G
H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
H-Lys(boc)-OMe·HCl
Formula: C₁₂H₂₅ClN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00076959
CAS Number: 2389-48-2