Stampa…
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-Lys(Boc)-OH, Nα,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
OR54645-100G OR54645-25G
APOSOR54645-100GEA 236 EUR
APOSOR54645-100G APOSOR54645-25G
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid
Formula: C₁₆H₃₀N₂O₆
Peso molecolare: 346,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00038515
CAS Number: 2483-46-7