Stampa…
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 318 EUR
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formula: C₈H₄Br₂S₂
Peso molecolare: 324.05 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219110
CAS Number: 4805-22-5