Stampa…
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha,alpha'-Iminodi(2-picoline), Bis(pyridin-2-ylmethyl)amine, 2,2'-Dipicolylamine
OR54632-25G OR54632-5G
APOSOR54632-25GEA 352 EUR
APOSOR54632-25G APOSOR54632-5G
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Peso molecolare: 199,26 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129044
CAS Number: 1539-42-0