4-Iodoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆IN Punto di fusione: 61…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007848 CAS Number: 540-37-4 EINECS: 208-743-4 |