Stampa…
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54628-500G OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-500GEA 0 EUR
APOSOR54628-500G APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formula: C₈H₆O₇S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007495
CAS Number: 6362-79-4