Stampa…
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54626-1G OR54626-5G
APOSOR54626-1GEA 24.4 EUR
APOSOR54626-1G APOSOR54626-5G
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04112682
CAS Number: 193693-68-4