Stampa…

(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR54621-1G OR54621-5G
APOSOR54621-1GEA 227 EUR
APOSOR54621-1G APOSOR54621-5G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Formula: C₄H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 90…92 °C/12mmHg
Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067099
CAS Number: 32653-32-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR