Stampa…
2,5-Dihydrofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5462-100G OR5462-25G
APOSOR5462-100GEA 198 EUR
APOSOR5462-100G APOSOR5462-25G
2,5-Dihydrofuran
2,5-Dihydrofuran
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 66…67 °C
Densità: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003219
CAS Number: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4
UN: 3271
ADR: 3,II