Stampa…
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54619-500G OR54619-100G OR54619-25G
APOSOR54619-500GEA 207 EUR
APOSOR54619-500G APOSOR54619-100G APOSOR54619-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₇H₂₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017519
CAS Number: 20170-32-5