Stampa…
Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54615-25G OR54615-5G OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA 43.5 EUR
APOSOR54615-25G APOSOR54615-5G APOSOR54615-100G
Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Propiolaldehyde diethyl acetal
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 138…139,5 °C
Densità: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009237
CAS Number: 10160-87-9
UN: 1993
ADR: 3,III