Stampa…
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54610-100G
APOSOR54610-100GEA 115 EUR
APOSOR54610-100G
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Ethyl-3-methylcrotonate
Formula: C₇H₁₂O₂
Densità: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009187
CAS Number: 638-10-8
UN: 3272
ADR: 3,III