Stampa…
Oxamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 351 EUR
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Formula: C₂H₃NO₃
Punto di fusione: 207…210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008006
CAS Number: 471-47-6