Stampa…
2,3-Diaminophenazine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DAP, Phenazine-2,3-diyldiamine
OR5459-1G OR5459-25G OR5459-5G
APOSOR5459-1GEA 43.5 EUR
APOSOR5459-1G APOSOR5459-25G APOSOR5459-5G
2,3-Diaminophenazine, grado tecnico
2,3-Diaminophenazine
Formula: C₁₂H₁₀N₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160693
CAS Number: 655-86-7
EINECS: 211-512-0