Stampa…
(R)-(S)-Josiphos 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
OR54583-1G OR54583-250MG
APOSOR54583-1GEA 129 EUR
APOSOR54583-1G APOSOR54583-250MG
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos
Formula: C₃₆H₄₄FeP₂
Peso molecolare: 594,541 g/mol
Punto di fusione: 95 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800284
CAS Number: 155806-35-2