Stampa…
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoate
OR54581-1G OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA 101 EUR
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₅
Punto di fusione: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017195
CAS Number: 24093-81-0