Stampa…
3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54580-1G OR54580-250MG OR54580-5G
APOSOR54580-1GEA 292 EUR
APOSOR54580-1G APOSOR54580-250MG APOSOR54580-5G
3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
Intermediate in Ponatinib synthesis.
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17012027
CAS Number: 943320-61-4