Stampa…
Fmoc-Pro-OH 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 94.5 EUR
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
Fmoc-Pro-OH 98%
Fmoc-Pro-OH
Formula: C₂₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 337,38 g/mol
Punto di fusione: 117…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037122
CAS Number: 71989-31-6