Stampa…
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine, N1-BOC protected
OR54564-10G OR54564-5G
APOSOR54564-10GEA 159 EUR
APOSOR54564-10G APOSOR54564-5G
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Intermediate in Ribociclib synthesis.
Formula: C₁₄H₂₀N₄O₄
Peso molecolare: 308,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849291
CAS Number: 571189-16-7