Stampa…
Phthalimide potassium salt 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Potassium phthalimide, Potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, Potassium phthalimide
OR54559-500G OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA 58 EUR
APOSOR54559-500G APOSOR54559-100G
Phthalimide potassium salt 97%
Phthalimide potassium salt
Formula: C₈H₄KNO₂
Peso molecolare: 185.22 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005887
CAS Number: 1074-82-4