Stampa…

4-tert-Butylcalix[4]arene

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: p-tert-Butylcalix[4]arene

OR54555-25G OR54555-5G
APOSOR54555-25GEA 292 EUR
APOSOR54555-25G APOSOR54555-5G
4-tert-Butylcalix[4]arene
4-tert-Butylcalix[4]arene
Formula: C₄₄H₅₆O₄
Peso molecolare: 648,93 g/mol
Punto di fusione: 342…344 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066280
CAS Number: 60705-62-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR