6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Coixol, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one
Formula:
C₈H₇NO₃ Punto di fusione: 152…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051726 CAS Number: 532-91-2 |