Stampa…
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5455-5G OR5455-1G OR5455-25G
APOSOR5455-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5455-5G APOSOR5455-1G APOSOR5455-25G
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆CIN
Peso molecolare: 151,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094672
CAS Number: 21423-84-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III