(S)-(-)-ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
L-(-)-Homoserine Lactone Hydrochloride, L-Homoserine lactone HCl, (S)-3-Aminodihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride, (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-2-one Hydrochloride
OR54538-100G
OR54538-25G
OR54538-5G
APOSOR54538-100GEA
1450
EUR
APOSOR54538-100G
APOSOR54538-25G
APOSOR54538-5G
(S)-(-)-ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride 98%
(S)-(-)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride
Formula:
C₄H₇NO₂ Peso molecolare: 137,56 g/mol Punto di fusione: 210…220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058172 CAS Number: 2185-03-7 |