Stampa…
7-Methyl-1-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR54530-1G OR54530-5G
APOSOR54530-1GEA 64 EUR
APOSOR54530-1G APOSOR54530-5G
7-Methyl-1-tetralone
7-Methyl-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,22 g/mol
Punto di ebollizione: 115…120 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087600
CAS Number: 22009-37-6