Stampa…
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetohydrazide
OR5453-25G OR5453-5G
APOSOR5453-25GEA 343 EUR
APOSOR5453-25G APOSOR5453-5G
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Formula: C₉H₁₀N₄O₄S
Peso molecolare: 222,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00171027
CAS Number: 30065-27-1