Stampa…
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
OR54528-1G OR54528-250MG OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA 87.6 EUR
APOSOR54528-1G APOSOR54528-250MG APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038299
CAS Number: 31405-60-4