Stampa…
1-Naftolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Naftolo
OR54526-100G OR54526-2.5KG OR54526-500G
APOSOR54526-100GEA 90.2 EUR
APOSOR54526-100G APOSOR54526-2.5KG APOSOR54526-500G
1-Naftolo 99%
1-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 278…280 °C
Punto di fusione: 95…97 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003930
CAS Number: 90-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III