Stampa…
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 282 EUR
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Formula: C₈H₁₈O₂Si
Peso molecolare: 174,315 g/mol
Punto di ebollizione: 50…53 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074986
CAS Number: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3,III