Stampa…
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyanopropan-2-yl Dodecyl Carbonotrithioate, 2-Cyano-2-propanyl Dodecyl Carbonotrithioate
OR54521-1G OR54521-5G
APOSOR54521-1GEA 256 EUR
APOSOR54521-1G APOSOR54521-5G
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate
Formula: C₁₇H₃₁NS₃
Peso molecolare: 345,62 g/mol
Densità: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11973800
CAS Number: 870196-83-1