Stampa…
Ethyl hydrogen malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 53.8 EUR
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Formula: C₅H₈O₄
Peso molecolare: 132.115 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020490
CAS Number: 1071-46-1