Stampa…
1,2-Benzanthraquinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benz[a]anthracene-7,12-dione, Tetraphene-7,12-dione
OR54503-5G OR54503-1G OR54503-25G
APOSOR54503-5GEA 81.5 EUR
APOSOR54503-5G APOSOR54503-1G APOSOR54503-25G
1,2-Benzanthraquinone
1,2-Benzanthraquinone
Formula: C₁₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 258,28 g/mol
Punto di fusione: 171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003596
CAS Number: 2498-66-0