Stampa…
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54502-1G OR54502-5G
APOSOR54502-1GEA 72.7 EUR
APOSOR54502-1G APOSOR54502-5G
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Punto di ebollizione: 291,4 °C
Flash Pt: 122,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02178388
CAS Number: 262298-02-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III