Stampa…
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 348 EUR
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₈H₆N₂O₃
Punto di fusione: 56…58 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014705
CAS Number: 57910-98-2
UN: 3335
ADR: 9,III