Stampa…
Benzil(dimetil)amina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54497-2.5L OR54497-500ML
APOSOR54497-2.5LEA 139 EUR
APOSOR54497-2.5L APOSOR54497-500ML
Benzil(dimetil)amina 99%
Benzil(dimetil)amina
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 183…184 °C/0,75mmHg
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008329
CAS Number: 103-83-3
UN: 2619
ADR: 8+3,II