Stampa…
5-Iodocytosine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-5-iodo-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-iodopyrimidin-2(1H)-one
OR54491-1G OR54491-5G
APOSOR54491-1GEA 72.7 EUR
APOSOR54491-1G APOSOR54491-5G
5-Iodocytosine
5-Iodocytosine
Formula: C₄H₄IN₃O
Peso molecolare: 237 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00023162
CAS Number: 1122-44-7