Stampa…
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54490-1G OR54490-5G OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA 14.7 EUR
APOSOR54490-1G APOSOR54490-5G APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrCl
Peso molecolare: 267,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06201361
CAS Number: 844856-42-4