N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride, N-Z-1,3-Propanediamine hydrochloride, N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride, N-Cbz-1,3-diaminopropane Hydrochloride, Benzyl N-(3-Aminopropyl)carbamate Hydrochloride, N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O₂ Peso molecolare: 244,72 g/mol Punto di fusione: 185…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00270153 CAS Number: 17400-34-9 |