Stampa…
Metile acetoacetato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 109 EUR
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Metile acetoacetato
Metile acetoacetato
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,12 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C
Punto di fusione: –180 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008784
CAS Number: 105-45-3