Stampa…
Methyl-2-methoxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-methoxynicotinate
OR54470-100G OR54470-25G OR54470-5G
APOSOR54470-100GEA 156 EUR
APOSOR54470-100G APOSOR54470-25G APOSOR54470-5G
Methyl-2-methoxynicotinate
Methyl-2-methoxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 25…27 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06801052
CAS Number: 67367-26-4